Läs mer
kreatinin, TRC
Produktkod. 30007162
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007162 1 g
30003534 50 mg
30003816 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007162 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC7815001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-27-5
Molekylformel C4 H7 N3 O
Molekylvikt (g/mol) 113.118
Synonym 4H-Imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl-, Creatinine (8CI), 1-Methylglycocyamidine, 1-Methylhydantoin-2-imide, 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydroimidazol-4-one, 2-Amino-1-methylimidazolin-4-one, NSC 13123, TEGO Cosmo C 250
IUPAC-namn 2-amino-3-metyl-4H-imidazol-5-one
LEDER CN1CC(=O)N=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Creatinine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
Formel vikt 113.059
Procent renhet >95%