missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Creatinine Zinc Chloride, TRC

Produktkod. 30137659
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137659 10 g
30134358 50 g
30010157 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137659 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC78151310G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 62708-52-5
Molekylformel 2 C4 H7 N3 O . Zn . 2 Cl
Molekylvikt (g/mol) 362.55
Synonym 4H-Imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl-, compd. with zinc chloride (ZnCl2) (2:1) (9CI, ACI), 4H-Imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl-, compd. with zinc chloride (2:1) (ZCI), Zinc chloride (ZnCl2), compd. with 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl-4H-imidazol-4-one (1:2) (9CI), Zinc chloride, compd. with 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl-4H-imidazol-4-one (1:2) (ZCI), Creatinine Zinc Chloride
IUPAC-namn zinc;2-amino-3-methyl-4H-imidazol-5-one;dichloride
LEDER [Cl-].[Cl-].[Zn+2].CN1CC(=O)N=C1N.CN2CC(=O)N=C2N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Creatinine zinc chloride
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/2C4H7N3O.2ClH.Zn/c2*1-7-2-3(8)6-4(7)5;;;/h2*2H2,1H3,(H2,5,6,8);2*1H;/q;;;;+2/p-2
Formel vikt 359.9847
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.