Läs mer
Abnova™ CREB3L1 delad FISH-sond Produktkod.: 16053485
Abnova™ CREB3L1 delad FISH-sond
Produktkod. 16053485
200μ L, 200µL
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Produktkod. 16053485
Brand: Abnova™ FS0049.200uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Märkt FISH-sonder för identifiering av gensplittring med hjälp av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ hybridisering (cell)
Gen cAMP-responsivt elementbindande protein 3-liknande 1
Gene Alias OAS
Gensymbol CREB3L1
Gen-ID (Entrez) 90993
Produkttyp DNA/RNA
Kvantitet 200μ L
Form Vätska
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Abnova™ CREB3L1 delad FISH-sond >