Läs mer
Abnova™ CREB3L2 delad FISH-sond Produktkod.: 16063485
Abnova™ CREB3L2 delad FISH-sond
Produktkod. 16063485
100μ L, 100µL
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Produktkod. 16063485
Brand: Abnova™ FS0050.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Märkt FISH-sonder för identifiering av gensplittring med hjälp av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ hybridisering (cell)
Gen cAMP-responsivt elementbindande protein 3-liknande 2
Gene Alias BBF2H7,MGC131709,MGC71006
Gensymbol CREB3L2
Gen-ID (Entrez) 64764
Produkttyp DNA/RNA
Kvantitet 100μ L
Form Vätska
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Abnova™ CREB3L2 delad FISH-sond >