Läs mer
Crenigacestat, MedChemExpress
Beskrivning
Crenigacestat (LY3039478) is an orally active Notch and γ-secretase inhibitor, with an IC50 of 1 nM in most of the tumor cell lines tested.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Crenigacestat |
| CAS | 1421438-81-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H23F3N4O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | LY3039478 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (73.21 mM) |
| LEDER | O=C(N[C@@H](C)C(N[C@H]1C2=CC=CC=C2C3=CC=CN=C3N(CCO)C1=O)=O)CCC(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 464.44 |
| Visa mer |