Läs mer
Cresol Purple, Pure, Solution 0.04%, pH Indicator, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
100mL, Amber glass bottle
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 2309-07-1 |
| Molekylformel | C11H12O4 |
| MDL-nummer | 5871 |
| InChI-nyckel | AUJXJFHANFIVKH-GQCTYLIASA-N |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.21 |
| Förpackning | Amber glass bottle |
| Kvantitet | 100 ml |
| Fysisk form | Liquid |