Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cresol Röd
Produktkod. 11483467
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483467 25 g 25g
11493467 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483467 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A17243.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1733-12-6 | C21H18O5S | 382.43 g/mol
Kresolrött används vanligtvis med blyacetat för att detektera ureas efter PAGE. Den används också som en indikator med följande övergångsintervall: pH 1,8 (orange) till pH 2,0 (gul); pH 7,0 (gul) till pH 8,8 (violett). Cresol Red används som ett spårningsfärgämne i DNA, RNA (agaros) och protein (polyakrylamid) elektrofores. I agaros löper Cresol Red med en skenbar molekylstorlek på ca. 125 bp DNA. Cresol Red hämmar inte Taq polymeras.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Cresol red används ofta med blyacetat för att detektera ureas efter PAGE. Den används också som en indikator med följande övergångsintervall: pH 1,8 (orange) till pH 2,0 (gul); pH 7,0 (gul) till pH 8,8 (violett). Cresol Red används som ett spårningsfärgämne i DNA, RNA (agaros) och protein (polyakrylamid) elektrofores. I agaros löper Cresol Red med en skenbar molekylstorlek på ca. 125 bp DNA. Cresol Red hämmar inte Taq polymeras.
Löslighet
Lösligt i vatten (något vid 20 °C), 50 % etanol (0,1 %), utspädd. syror och dil. alkalier. Olösligt i bensen.
Anmärkningar
Övergångsintervall (syra): pH 1,8 (orange) till pH 2,0 (gul); (alkaliskt) pH 7,0 (gul) till pH 8,8 (violett)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1733-12-6
Molekylformel C21H18O5S
Molekylvikt (g/mol) 382.43
MDL-nummer MFCD00005878
InChI-nyckel OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-Cresolsulfonephthalein
PubChem CID 73013
ChEBI CHEBI:86218
IUPAC-namn 4-[3-(4-hydroxi-3-metylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-2-metylfenol
LEDER CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cresol Red
Smältpunkt >300°C
Beilstein 343399
Merck Index 14,2578
Löslighetsinformation Soluble in water (slightly at 20°C),50% ethanol (0.1%),dil. acids,and dil. alkalis. Insoluble in benzene.
Formel vikt 382.44
Kvantitet 25 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.