Läs mer
Cresol Röd Indikator,≥ 83 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15613830
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15613830 25 g Glasflaska 25g
15603830 10 g Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15613830 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3265325G
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Indikator
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1733-12-6
Molekylformel C21H18O5S
Molekylvikt (g/mol) 382.43
MDL-nummer MFCD00005878
InChI-nyckel OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-Cresolsulfonphthalein
PubChem CID 73013
ChEBI CHEBI:86218
IUPAC-namn 4-[3-(4-hydroxi-3-metylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-2-metylfenol
LEDER CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cresol Red
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 343399
Formel vikt 382.43g/mol
Förlust vid torkning 0 to 5%
Förpackning Glasflaska
Densitet 0.998g/cm3
Färg Brun/Röd
pH 7.2 to 8.8 (yellow to red)
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver