Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cresol Röd, Indikator Grade, Pure Produktkod.: 10103350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00 SEK
    1076.09 SEK / 25g
    Spara 8.91 SEK
    0.82% Av
Thermo Scientific Chemicals Cresol Röd, Indikator Grade, Pure
Produktkod. 10103350 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
25 g, Glasflaska, 25g
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10103350
Brand: Thermo Scientific Chemicals 151380250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00 SEK
    1076.09 SEK / 25g
    Spara 8.91 SEK
    0.82% Av
Visa tillgängliga kampanjer
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1733-12-6 | C21H18O5S | 382.43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1733-12-6
Molekylformel C21H18O5S
Molekylvikt (g/mol) 382.43
MDL-nummer MFCD00005878
InChI-nyckel OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73013
ChEBI CHEBI:86218
IUPAC-namn 4-[3-(4-hydroxi-3-metylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-2-metylfenol
LEDER CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cresol Red
Smältpunkt 290.0°C
Beilstein 19, 91
Merck Index 15, 2568
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dil. acids, dil. alkalies and ethanol,, insoluble in diethyl ether, benzene
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 382.42
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Specifik utsläckning 1500 min. (572nm, in 0.01N NaOH)
Visuell övergångsintervall from pH 7.0 (orange) to pH 8.8 (purple)
Färg Brun/röd eller grön
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
PartinummerA0465116 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum22/08/2024 Produktkod151380250,151380050,151381000
PartinummerA0459037 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum23/01/2024 Produktkod151380250,151380050,151381000
PartinummerA0456011 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum31/08/2023 Produktkod151380250,151380050,151381000
PartinummerA0398445 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum15/12/2022 Produktkod151380250,151380050,151381000
PartinummerA0393459 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum15/12/2022 Produktkod151380250,151380050,151381000
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Cresol Röd, Indikator Grade, Pure >