Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cresol Röd, Indikator Grade, Pure
Produktkod. 10467740 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10467740 5 g Glasflaska 5g
10103350 25 g Glasflaska 25g
10704294 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10467740 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 151380050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1733-12-6 | C21H18O5S | 382.43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1733-12-6
Molekylformel C21H18O5S
Molekylvikt (g/mol) 382.43
MDL-nummer MFCD00005878
InChI-nyckel OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73013
ChEBI CHEBI:86218
IUPAC-namn 4-[3-(4-hydroxi-3-metylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-2-metylfenol
LEDER CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cresol Red
Smältpunkt 290.0°C
Beilstein 19, 91
Merck Index 15, 2568
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dil. acids, dil. alkalies and ethanol,, insoluble in diethyl ether, benzene
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 382.42
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Specifik utsläckning 1500 min. (572nm, in 0.01N NaOH)
Visuell övergångsintervall from pH 7.0 (orange) to pH 8.8 (purple)
Färg Brun/röd eller grön
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.