Specifikationer
| Smältpunkt | 290°C |
| CAS | 1733-12-6 |
| Molekylformel | C21H18O5S |
| MDL-nummer | 5878 |
| Formel vikt | 382.42g/mol |
| Förpackning | Glass Jar |
| Färg | Green |
| Kvantitet | 5 g |
| Fysisk form | Powder |