Läs mer
Cresol Red, Pure, Solution 0.02% pH Indicator, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| MDL-nummer | 5878 |
| Förpackning | Amber glass bottle |
| Färg | Red |
| Kvantitet | 500 ml |
| Fysisk form | Liquid |