Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cresol Rött natriumsalt
Produktkod. 11329719
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329719 25 g 25g
11339719 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329719 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B21361.14
Request Bulk or Custom Format
Transition interval (acid): pH 0.2 (red) to pH 1.8 (yellow); (alkaline) pH 7.2 (yellow) to pH 8.8 (red) | CAS: 62625-29-0 | C21H17NaO5S
Kresolrött natriumsalt fungerar som en beståndsdel i polymeraskedjereaktionsreagenssystem. Den är användbar som pH-indikator med färgförändringar med pH 0,2 - pH 1,8 och pH 7,1 - 8,8. Vidare spelar det en viktig roll i molekylärbiologiska reaktioner i stället för andra laddningsfärgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Cresol Rött natriumsalt fungerar som en beståndsdel i polymeraskedjereaktionsreagenssystem. Den är användbar som pH-indikator med färgförändringar med pH 0,2 - pH 1,8 och pH 7,1 - 8,8. Vidare spelar det en viktig roll i molekylärbiologiska reaktioner i stället för andra laddningsfärgämnen.
Löslighet
Lösligt i vatten, utspädda alkoholer, syror, alkalier och etanol.
Anmärkningar
Övergångsintervall (syra): pH 0,2 (röd) till pH 1,8 (gul); (alkaliskt) pH 7,2 (gul) till pH 8,8 (röd) Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62625-29-0
MDL-nummer MFCD00001618
Synonym o-Cresolsulfonephthalein sodium salt
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cresol Red sodium salt
Smältpunkt ∼250°C (decomposition)
Molekylformel C21H17NaO5S
Löslighetsinformation Soluble in water,dilute alcohols,acids,alkalies and ethanol.
Formel vikt 404.42
Kvantitet 25 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.