Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kresolröd, vattenlöslig, indikatorkvalitet
Produktkod. 10133680 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10133680 5 g Glasflaska 5g
10645012 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10133680 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 151390050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62625-29-0 | C21H17NaO5S
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62625-29-0
Molekylformel C21H17NaO5S
MDL-nummer MFCD00001618
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cresol Red, sodium salt
Löslighetsinformation Solubility in water: Soluble
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 404.4
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall from pH 7.0 (yellow) to pH 8.8 (purple)
Färg Brun
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.