Läs mer
Cresyl Diphenyl Phosphate (Mixture of Methyl-substituted Analogues), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cresyl Diphenyl Phosphate |
| Kvantitet | 5 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17O4P/c1-16-9-8-14-19(15-16)23-24(20,21-17-10-4-2-5-11-17)22-18-12-6-3-7-13-18/h2-15H,1H3 |
| Formel vikt | 340.0864 |