Läs mer
MedChemExpress Cresyl Violet acetate
Produktkod. 16444716
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16444716 100 mg
1 options
Produktkod. 16444716 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY101888
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
MedChemExpress Cresyl Violet acetate is a red fluorescent stain, which can be used to stain neurons.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Produkttyp Dye Reagents
Kvantitet 100 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : 1 mg/mL (3.11 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 0.67 mg/mL (2.09 mM; Need ultrasonic)
Molekylvikt (g/mol) 321.33 g/mol
CAS 10510-54-0