Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cresyl Violet acetat
Produktkod. 15436319
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15436319 10 g 10g
1 options
Produktkod. 15436319 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64318.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1779.90 SEK
    1438.65 SEK / 10g
    Save 341.25 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10510-54-0 | C18H15N3O3 | 321,34 g/mol
Cresyl Violet acetat används som färg för nervceller och vävnadsryggmärgssnitt, hjärnparaffin, celler och granulat. Det är också användbart att mäta aktiviteten av pyruvatdehydrogenaskomplex när dess acetylering är kopplad till acetyl-CoA-produktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Cresyl Violet acetat används som färg för nervceller och vävnadsryggmärgssektioner, hjärnparaffin, celler och granulat. Det är också användbart att mäta aktiviteten av pyruvatdehydrogenaskomplex när dess acetylering är kopplad till ace
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cresyl Violet acetate
Smältpunkt 140 °C till 143 °C
CAS 10510-54-0
Molekylformel C18H15N3O3
MDL-nummer MFCD00013151,MFCD00013151
Synonym 9-Amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt; Cresyl echt violet
Färg Svart till grönt
Löslighetsinformation Löslig i vatten och etanol. Olöslig i aceton.
Kvantitet 10 g
InChI-nyckel XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
Fysisk form Pulver
LEDER CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
IUPAC-namn ättiksyra;5-iminobenso[a]fenoxazin-9-amin
Molekylvikt (g/mol) 321.34
PubChem CID 44134641
Formel vikt 321.33
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cresyl Violet acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cresyl Violet acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.