Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cresyl violet acetate |
| CAS | 10510-54-0 |
| Analysprocentintervall | 69% |
| Molekylformel | C18H15N3O3 |
| MDL-nummer | MFCD00013151,MFCD00013151 |
| Synonym | Cresyl Fast Violet, 9-amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt |
| Färg | Klart |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI-nyckel | XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M |
| Fysisk form | Pulver |
| Visa mer |