Läs mer
Cresyl Violet acetat, rent, certifierat
Produktkod. 10137180 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10137180 2.5 g Glasflaska 2.5g
10045203 10 g Glasflaska 10g
11916941 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10137180 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 405760025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
CAS: 10510-54-0 | C18H15N3O3 | 321,34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10510-54-0
Molekylformel C18H15N3O3
Molekylvikt (g/mol) 321.34
MDL-nummer MFCD00013151,MFCD00013151
InChI-nyckel XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 44134641
LEDER CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cresyl Violet acetate
Smältpunkt 140.0°C to 143.0°C
Absorptionsförhållande 0.94 to 1.2
Färginnehåll 65% min.
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in aceton
Infrarött spektrum Authentic
IUPAC-namn ättiksyra;5-iminobenso[a]fenoxazin-9-amin
Lambda Max 596 to 599nm
Formel vikt 321.34
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Färg Svart till grönt
Kvantitet 2.5 g
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.