Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cresyl Violet acetat, ren biologisk bets med hög renhet
Produktkod. 10501481 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10501481 5 g 5g
10389033 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10501481 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 229630050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1375.00 SEK
    1198.65 SEK / 5g
    Save 176.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 10510-54-0 | C18H15N3O3 | 321,34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10510-54-0
Molekylformel C18H15N3O3
Molekylvikt (g/mol) 321.34
MDL-nummer MFCD00013151,MFCD00013151
InChI-nyckel XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 44134641
IUPAC-namn ättiksyra;5-iminobenso[a]fenoxazin-9-amin
LEDER CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cresyl violet acetate
Smältpunkt 140,0 °C till 143,0 °C
Färginnehåll 65% min.
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 20% max. (50 °C) (0,05 mm Hg)
Förpackning Glasflaska
Färg Svart till grönt
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten. Andra lösligheter: löslig i etanol, olöslig i aceton
Kvantitet 5 g
Fysisk form Fint kristallint pulver
Formel vikt 321.34
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cresyl Violet acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.