Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cresyl Violet acetat, ren biologisk bets med hög renhet
Produktkod. p-30216 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10501481
Brand: Thermo Scientific Chemicals 229630050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10510-54-0 | C18H15N3O3 | 321.34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10510-54-0
Molekylformel C18H15N3O3
Molekylvikt (g/mol) 321.34
MDL-nummer MFCD00013151,MFCD00013151
InChI-nyckel XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 44134641
IUPAC-namn ättiksyra;5-iminobenso[a]fenoxazin-9-amin
LEDER CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cresyl violet acetate
Smältpunkt 140.0°C to 143.0°C
Färginnehåll 65% min.
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in aceton
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 321.34
Förlust vid torkning 20% max. (50°C) (0.05mm Hg)
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Färg Svart till grönt
Kvantitet 5 g
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cresyl Violet acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.