Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cresyl Violet perklorat, 98 %, ren
Produktkod. 10539472 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10539472 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 10539472 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 405775000
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 41830-80-2 | C16H12ClN3O5 | 361.738 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cresyl violet perchlorate
Smältpunkt 331.0°C to 333.0°C
Namnnotering 98%
CAS 41830-80-2
Analysprocentintervall 98%
Molekylformel C16H12ClN3O5
Fluorescens Max 615nm (in methanol)
MDL-nummer MFCD00012671
Synonym Oxazine 9 perchlorate
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
InChI-nyckel HLHUTAPXZITNPJ-UHFFFAOYSA-N
Infrarött spektrum Authentic
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=N)C=C3C2=NC4=C(O3)C=C(C=C4)N.OCl(=O)(=O)=O
IUPAC-namn 5-iminobenso[a]fenoxazin-9-amin;perklorsyra
Molekylvikt (g/mol) 361.738
PubChem CID 621529
Lambda Max 593nm (in methanol)
Formel vikt 361.73
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Molar absorptionskoefficient 68000L/(mole.cm) (lambda max.)
Förpackning Glasflaska
Lämplighet (for use as a laser dye) passes
UV_Vis 98.5% min. (on dry substance)
Färg Klart
Kvantitet 500 mg
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.