Läs mer
DWK Life Sciences Crimp Cap, ND11
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Material:
Naturligt rött gummi, klar FEP
Röd PTFE, vit silikon
Rött gummi, klar PTFE
Rött gummi, vit PTFE
Vit silikon, röd PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Kvaliteten på en krimptätning är starkt beroende av rätt kalibrering av krimpverktyget som används för att applicera förslutningen på flaskan. En för tät eller för lös krimpning försämrar kvaliteten på tätningen. För att bibehålla ett bra resultat, se till att omkalibrera ditt crimpverktyg regelbundet och kontrollera kvaliteten på tätningen varje gång du crimpar.
- Förpackad i PE-påsar med dragkedja med avrivbar folieremsa för att säkerställa manipuleringsbevis och återförslutning.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Silver |
| Material | Rött gummi, vit PTFE |
| Inkluderar | Med liner |
| Förslutningstyp | Öppna topplocket |
| Stängningsstorlek | ND20 |