Läs mer
DWK Life Sciences Crimp Cap, ND20
Produktkod. 16636872 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Septum:
Butyl
Butyl, PTFE, PharmaFix
Butyl/PTFE
PTFE/Silikon
PTFE/silikon (0,75 mil)
PharmaFix
Stil:
Magnetisk
Standard
Tryckavlastning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Septum Stil Förpackningsstorlek
16636872 Butyl/PTFE Standard -
16646872 Butyl/PTFE Tryckavlastning Paket med 100
16656872 Butyl Standard -
16666872 Butyl Tryckavlastning -
16676872 PTFE/silikon (0,75 mil) Standard -
16696872 Butyl, PTFE, PharmaFix Tryckavlastning -
16606882 PharmaFix Standard -
16616882 Butyl/PTFE Magnetisk Paket med 100
16626882 PTFE/Silikon Magnetisk -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 16636872 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4225691
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
View all promotions
I lager
Kapsyler för headspace-flaskor finns i tre olika stilar: standard, tryckavlastning och magnetisk.
Kvaliteten på en krimptätning är starkt beroende av rätt kalibrering av krimpverktyget som används för att applicera förslutningen på flaskan. En för tät eller för lös krimpning försämrar kvaliteten på tätningen. För att bibehålla ett bra resultat, se till att omkalibrera ditt crimpverktyg regelbundet och kontrollera kvaliteten på tätningen varje gång du crimpar.
  • Tryckavlastningstätningar kännetecknas av inbyggda bryggor och skårlinjer, som gör att det inre trycket kan släppas när 3.0± 0,5 bar har överskridits
  • Magnetiska tätningar är kompatibla med magnetiska transportautosamplare
  • Förpackad i PE-påsar med dragkedja med avrivbar folieremsa för att säkerställa manipuleringsbevis och återförslutningsbarhet
Specifications
Diameter (metrisk) Innerhals 20 mm
Färg Silver
Diameter (metrisk) Yttre 20.7 mm
Material Aluminium, Butyl, PTFE
Septum Butyl/PTFE
För användning med (applikation) Gaskromatografi (GC)
Stil Standard
Hårdhet 55± 5 strand A
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 2.3 mm
Stängningsstorlek ND20
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Höjd (metrisk) 7.5 mm
Produkttyp Öppen topplock