Läs mer
Phenomenex™ Crimp Caps med septa, 11 mm, ingen slits
Produktkod. 31747594 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Septum:
Gummi/PTFE
Silikon/PTFE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Septum
31747594 Gummi/PTFE
31743150 Silikon/PTFE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31747594 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer AH01042
Beräknad leverans: 05-11-2026
Tillbehör för användning med kromatografiflaskor och i olika kromatografiapplikationer.
  • Varumärke: Phenomenex
  • Teknik: Tillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Silver
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Aluminium
Förslits Nej
Sterilitet Sterila
Septum Gummi/PTFE
Stängningsstorlek 11 mm
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Cap