Beskrivning
- Rött gummi/PTFE septa
- N8 Diameter
- Idealisk för GC- och HPLC-applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Färg (sigill) | Röd-Orange/Färglös |
| Beskrivning | Aluminium Crip Cap med hål, förmonterad Septa |
| Färg | Silver |
| Material | Aluminium |
| Septum | Rött gummi/PTFE |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Temperaturområde (metriskt) | Temp. Motstånd -40 °C upp till 110 °C/Analytisk renhet - Medium/Medium Svår att penetrera/Medium Återförslutningsbarhet |
| Trådstil | N8 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,0 mm (Septa) |
| För användning med (utrustning) | Dionex, PerkinElmer , Thermo Scientific Autosamplare |
| Visa mer |