Läs mer
Fisherbrand™ Krymphalsflaska, klart glas
Produktkod. 11530535 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
50 ml
118,8 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11530535 50 ml Paket med 100
11560535 118,8 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11530535
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Platt botten.
  • Crimp Neck
  • Platt botten
  • Glas
  • li>Klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 31 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 50 ml
För användning med (applikation) Headspace
Hals stil Crimp
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest 1500μ L
Volym (metrisk) Fungerar 50 mL
Basstil Platt botten
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND20
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 101 mm