Läs mer
Fisherbrand™ Krymphalsflaska, klart glas
Produktkod. 11560535 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
50 ml
118,8 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11560535 118,8 ml -
11530535 50 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11560535
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Platt botten.
  • Crimp Neck
  • Platt botten
  • Glas
  • li>Klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 51.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 118,8 ml
För användning med (applikation) Förvaring
Hals stil Crimp
Förpackningstyp Box av polypropen
Volym (metrisk) Rest 6000μ L
Volym (metrisk) Fungerar 100 mL
Basstil Platt botten
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND20
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 94.5 mm
Produkttyp Hydrolytic Glass (Class III)