Läs mer
Fisherbrand™ PTFE magnetisk omrörarstång, korsformad
Produktkod. 16265791 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B x H):
20 x 20 x 8 mm
30 x 30 x 10 mm
Produktkod. 16265791
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med behållare, kärl, omrörare och omrörande varma plattor. Fisherbrand™ PTFE magnetisk omrörarstång, korsformad, erbjuder förbättrad omrörningsverkan.
  • Stabil, generell magnetomrörare
  • Ger en djup, tyst virvel även vid relativt höga hastigheter
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
Mått (L x B x H) 30 x 30 x 10 mm
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Höjd (metrisk) 10mm
Längd (engelska) 1,25 tum.
Bredd (engelska) 1,25 tum.
Bredd (metrisk) 30mm
Längd (metrisk) 30 mm
Kvantitet 2/Pk.
Form Korsa