Läs mer
Fisherbrand™ PTFE magnetisk omrörarstång, korsformad
Produktkod. p-8012101 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B x H):
20 x 20 x 8 mm
30 x 30 x 10 mm
Produktkod. 16245791
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med behållare, kärl, omrörare och omrörande varma plattor. Fisherbrand™ PTFE magnetisk omrörarstång, korsformad, erbjuder förbättrad omrörningsverkan.
  • Stabil, generell magnetomrörare
  • Ger en djup, tyst virvel även vid relativt höga hastigheter
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
Mått (L x B x H) 20 x 20 x 8 mm
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Höjd (metrisk) 8mm
Längd (engelska) 0,75 tum
Bredd (engelska) 0,75 tum
Bredd (metrisk) 20mm
Längd (metrisk) 20 mm
Kvantitet 5/Pk.
Form Korsa