Läs mer
Fisherbrand™ Crimping Heads for Pneumatic Hand-held Crimping Tool
Handla allt Fisherbrand Produkter
Beskrivning:
11mm Crimping Head
13mm Crimping Head
20mm Crimping Head
32mm Crimping Head
7.5mm Crimping Head
8mm Crimping Head
För användning med (utrustning):
Aluminiumkåpa
Aluminum Cap
Aluminum/Steel Caps
Flip Top/Flip Off Seals
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Crimping Head
- Pneumatic
- Steel
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 32mm Crimping Head |
| För användning med (utrustning) | Flip Top/Flip Off Seals |