Läs mer
Fisherbrand™ Crimphuvuden för programmerbar elektronisk högeffektspressstation
Produktkod. 15542300 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Cap:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Cap Förpackningsstorlek
15542300 8 mm Varje
15532340 20 mm Varje
15542310 11 mm Varje
15562330 13 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15542300
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med programmerbar elektronisk högeffektspressstation
  • Crimphuvud för aluminiumkapslar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Crimphuvud för 8 mm aluminiumkapslar
Diameter (metrisk) Cap 8 mm
Material Plast, Stål
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Produkttyp Krimphuvud