Läs mer
Crisaborole, MedChemExpress
Produktkod. 16444328
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16444328 10 mg -
16425246 100 mg 100mg
16400657 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16444328 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10978
MedChemExpress Crisaborole (AN-2728) is a potent inhibitor of PDE4 and cytokine release; inhibit PDE4 with an IC50 of 0.49 μM.
Crisaborole (AN-2728) is a potent inhibitor of PDE4 and cytokine release
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Crisaborole
CAS 906673-24-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H10BNO3
Kvantitet 10 mg
Synonym AN-2728 PF-06930164
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (398.33 mM)
LEDER N#CC1=CC=C(OC2=CC=C(B(O)OC3)C3=C2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 251.05
Formel vikt 251.05
Procent renhet 96.55%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation