Läs mer
Crisaborole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Crisaborole |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10BNO3/c16-8-10-1-3-12(4-2-10)19-13-5-6-14-11(7-13)9-18-15(14)17/h1-7,17H,9H2 |
| Formel vikt | 251.0754 |