missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CRISPR-Cas9 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-66379IR
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CRISPR-Cas9 Polyclonal specifically detects CRISPR-Cas9 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
| CRISPR-Cas9 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| Cas9, CRISPR, CRISPR-associated protein 9 nuclease | |
| Full length S. pyogenes Cas9 protein [UniProt Q99ZW2] | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Bacteria | |
| IgG |
| Western Blot | |
| DyLight 755 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| Gene Editing, Gene Knockouts, Gene Therapy | |
| Cas9 protein from Streptococcus pyogene serotype M1. | |
| Store at 4°C in the dark. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering