Läs mer
CRISPR-Cpf1 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Produktkod. 18267374 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18267374 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18267374 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP262735B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
CRISPR-Cpf1 Polyclonal specifically detects CRISPR-Cpf1 in Bacterial samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CRISPR-Cpf1
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Biotin
Utspädning Western Blot
Formulering PBS with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias Cas12a, Clustered regularly interspaced short palindromic repeat (CRISPR) associated Cas12a, Cpf1, CRISPR-associated endonuclease Cas12a, CRISPR-associated endonuclease Cpf1, CRISPR-Cas12a, FnCas12a, FnCpf1
Värd art Rabbit
Immunogen Partial recombinant Francisella tularensis protein (between amino acids 600-850) [NCBI WP_003034647.1]
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Primär eller sekundär Primary
Målarter Bacteria
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Isotyp IgG