Läs mer
CRISPR-Cpf1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Produktkod. p-200060516 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.025 mg
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18624178 0.025 mg -
18613028 0.1 mg 0.1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18624178 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP262735SS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
CRISPR-Cpf1 Polyclonal antibody specifically detects CRISPR-Cpf1 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CRISPR-Cpf1
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1.0 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1.0 μg/mL
Formulering PBS
Genaccessionsnr. A0Q7Q2
Gene Alias anti-cas12a, anti-CPF1, anti-CRISPR-Cas12a, anti-CRISPR-Cpf1, Cas12a, Clustered regularly interspaced short palindromic repeat (CRISPR) associated Cas12a, Cpf1, CRISPR-associated endonuclease Cas12a, CRISPR-associated endonuclease Cpf1, CRISPR-Cas12a, FnCas12a, FnCpf1
Värd art Rabbit
Immunogen Partial recombinant Francisella tularensis protein (between amino acids 600-850) [NCBI WP_003034647.1]
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.025 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, DNA Repair, Virology Bacteria and Parasites
Primär eller sekundär Primary
Målarter Bacteria
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG