Läs mer
Contec™ Kritisk Site™ Sterila våtservetter
Produktkod. 17102219 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
10 x 10 cm (4 x 4 tum)
Produktkod. Mått (L x B)
17102219 10 x 10 cm (4 x 4 tum)
1 options
Produktkod. 17102219 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer HCPS6044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3635.00 SEK
    3211.30 SEK / Paket med 1440
    Save 423.70 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kritisk Site™ Sterila våtservetter är små högkvalitativa våtservetter som kan användas i stället för sterila individuellt förpackade alkoholprepservetter som genererar betydligt mer avfall och partiklar i produktens kontaktyta.
  • Förmättad tork gör att processen kan repeteras
  • Syntetduk med låg luddighet
  • Skala och återförslut förpackningar eliminerar avdunstningsproblem under lagring och minskar potentiell kontamineringsrisk från trasig folie eller papper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förmättad servett
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 10 cm
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 10 cm
Material Polyester
Mått (L x B) 10 x 10 cm (4 x 4 tum)
Mättnadslösning 70% IPA, 30% vatten
Sterilitet Sterila
Kvalitet USP Kvalitet
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Contec IPA Wipes
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol