Läs mer
Crizotinib hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16471926
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet unitSize
16471926 500 mg -
16471326 200 mg -
16448128 10 mg -
16447886 100 mg -
16404047 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16471926 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50878A
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MedChemExpress Crizotinib hydrochloride (PF-02341066 hydrochloride) is an orally bioavailable, selective, and ATP-competitive dual ALK and c-Met inhibitor with IC50s of 20 and 8 nM, respectively.
Crizotinib hydrochloride (PF-02341066 hydrochloride) inhibits tyrosine phosphorylation of NPM-ALK and tyrosine phosphorylation of c-Met with IC50s of 24 and 11 nM in cell-based assays, respectively. It is also a ROS proto-oncogene 1 (ROS1) inhibitor. Crizotinib hydrochloride (PF-02341066 hydrochloride) has effective tumor growth inhibition.
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Crizotinib hydrochloride
CAS 1415560-69-8
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H23Cl3FN5O
Kvantitet 500 mg
Synonym PF-02341066 hydrochloride
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (102.71 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 4.9 mg/mL (10.07 mM)
LEDER ClC1=C(F)C=CC(Cl)=C1[C@H](OC2=CC(C3=CN(N=C3)C4CCNCC4)=CN=C2N)C.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 486.8
Formel vikt 486.8
Procent renhet 99.13%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.