Läs mer
Crizotinib, Mikromol™
Beskrivning
Crizotinib
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Crizotinib |
| CAS | 877399-52-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Crizotinib |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C21H22Cl2FN5O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-[(1R)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]-5-[1-(4-piperidinyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-pyridinamine, (R)-3-[1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]-5-(1-piperidin-4-yl-1H- pyrazol-4-yl)pyridin-2-ylamine, PF 02341066, PF 2341066, [3-[[(R)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethyl]oxy]-5-[1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22Cl2FN5O/c1-12(19-16(22)2-3-17(24)20(19)23)30-18-8-13(9-27-21(18)25)14-10-28-29(11-14)15-4-6-26-7-5-15/h2-3,8-12,15,26H,4-7H2,1H3,(H2,25,27)/t12-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C1=C(C=CC(=C1Cl)F)Cl)OC2=C(N=CC(=C2)C3=CN(N=C3)C4CCNCC4)N |
| IUPAC-namn | 3-[(1R)-1-(2,6-diklor-3-fluorfenyl)etoxy]-5-(1-piperidin-4-ylpyrazol-4-yl)pyridin-2-amin |
| Visa mer |