Läs mer
CRL-40,941, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[[Bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl]-N-hydroxy-acetamide |
| CAS | 90212-80-9 |
| Molekylformel | C15 H13 F2 N O3 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | CRL-40,941, 2-[[Bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl]-N-hydroxy-acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13F2NO3S/c16-12-5-1-10(2-6-12)15(22(21)9-14(19)18-20)11-3-7-13(17)8-4-11/h1-8,15,20H,9H2,(H,18,19) |
| LEDER | ONC(=O)CS(=O)C(c1ccc(F)cc1)c2ccc(F)cc2 |
| IUPAC-namn | 2-[bis(4-fluorophenyl)methylsulfinyl]ethanehydroxamic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.33 |
| Formel vikt | 325.0584 |