Läs mer
Crocein Orange G, MP Biomedicals™
Produktkod. 11442112 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442112 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11442112 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215072805
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Crocein orange G
CAS 1934-20-9
Molekylformel C16H11N2NaO4S
Synonym Acid Orange 12, 1-phenylazo-2-naphthol-6-sulfonic acid sodium salt
InChI-nyckel MWRMYQCXIXUBGJ-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1=CC=C(C=C1)NN=C2C3=C(C=CC2=O)C=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;6-oxo-5-(fenylhydrazinyliden)naftalen-2-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 350.324
PubChem CID 23722701
Formel vikt 350.3
Färg Orange till rött
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver