Läs mer
Crocein Orange G, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Crocein Orange G |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12N2O4S.Na/c19-15-9-6-11-10-13(23(20,21)22)7-8-14(11)16(15)18-17-12-4-2-1-3-5-12;/h1-10,19H,(H,20,21,22);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 350.0337 |