Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Crocein Scarlet 7B,> 70 % färgämne
Produktkod. 15478409
Kvantitet:
1g
5g
25g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15478409
Brand: Thermo Scientific Chemicals J66876.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6226-76-2 | C24H18N4Na2O7S2
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6226-76-2
Molekylformel C24H18N4Na2O7S2
Synonym Acid Red 71; CI 27165
Specifikationer
Färg Rött
Form Pulver
Formatera Pulver
Formel vikt 584.53
Smältpunkt 181-188°
Produkttyp Crocein Scarlet 7B
Renhet >70 % färgämne
Kvantitet 5g
Löslighet Lösligt i vatten
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.