Läs mer
Crocetin, fri syra,> 90 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11454872 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454872 25 mg 25mg
11434872 1 mg 1mg
11444872 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454872 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219354325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3165.00 SEK
    3014.56 SEK / 25mg
    Save 150.44 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 27876-94-4
Molekylformel C20H24O4
Molekylvikt (g/mol) 328.408
InChI-nyckel PANKHBYNKQNAHN-MQQNZMFNSA-N
Synonym crocetin, trans-crocetin, 8,8'-diapocarotenedioic acid, natural yellow 6, 8,8'-diapocarotene-8,8'-dioic acid, 8,8'-diapo-psi,psi-carotenedioic acid, ccris 7484, unii-20tc155l9c, 2e,4e,6e,8e,10e,12e,14e-2,6,11,15-tetramethylhexadeca-2,4,6,8,10,12,14-heptaenedioic acid, .alpha.-crocetin
PubChem CID 5281232
ChEBI CHEBI:3918
IUPAC-namn (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E)-2,6,11,15-tetrametylhexadeka-2,4,6,8,10,12,14-heptaendisyra
LEDER CC(=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)C(=O)O)C=CC=C(C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Crocetin, free acid
Färg Orange
Analysprocentintervall >90%
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 328.4
Fysisk form Pulver