Läs mer
Croconic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10401533 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10401533 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 10401533 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 374931000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifications
Kemiskt namn eller material Croconic acid
CAS 488-86-8
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 331.0°C to 334.0°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H2O5
MDL-nummer MFCD00181389
Kvantitet 100 mg
Synonym croconic acid, crocic acid, 4,5-dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione, unii-6hgy35uxaa, 6hgy35uxaa, 4-cyclopentene-1,2,3-trione, 4,5-dihydroxy, croconicacid, 4,5-dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione #
Löslighetsinformation Solubility in water: scarcly soluble. Other solubilities: soluble in methanol
InChI-nyckel RBSLJAJQOVYTRQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1(=C(C(=O)C(=O)C1=O)O)O
IUPAC-namn 4,5-dihydroxicyklopent-4-en-1,2,3-trion
Molekylvikt (g/mol) 142.07
PubChem CID 546874
Formel vikt 142.07
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4,5-Dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.