Läs mer
Krokonsyra, 98 %
Produktkod. 11434837
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434837 5 g 5g
11424837 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21809.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Add to basket
CAS: 488-86-8 | C5H2O5 | 142,066 g/mol
Krokonsyra används för att framställa 1,3-bis-(2-dimetylamino-5-tienyl)krokonin genom att reagera med dimetyl-tiofen-2-yl-amin. Det används också i organisk syntes och används som färgämne för biologiska forskningsändamål. Vidare är det involverat i framställningen av etrar såsom dimetylkrokonat. Utöver detta fungerar den som en ligand och bildar koordinationskomplex med metaller som barium, koppar, silver och bly.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Krokonsyra används för att framställa 1,3-bis-(2-dimetylamino-5-tienyl)krokonin genom att reagera med dimetyl-tiofen-2-yl-amin. Det används också i organisk syntes och används som färgämne för biologiska forskningsändamål. Vidare är det involverat i framställningen av etrar såsom dimetylkrokonat. Utöver detta fungerar den som en ligand och bildar koordinationskomplex med metaller som barium, koppar, silver och bly.
Löslighet Löslig i
vatten och etanol.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 488-86-8
Molekylformel C5H2O5
Molekylvikt (g/mol) 142.066
MDL-nummer MFCD00181389
InChI-nyckel RBSLJAJQOVYTRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym croconic acid, crocic acid, 4,5-dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione, unii-6hgy35uxaa, 6hgy35uxaa, 4-cyclopentene-1,2,3-trione, 4,5-dihydroxy, croconicacid, 4,5-dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione #
PubChem CID 546874
IUPAC-namn 4,5-dihydroxicyklopent-4-en-1,2,3-trion
LEDER C1(=C(C(=O)C(=O)C1=O)O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Croconic acid
Smältpunkt ∼280 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten och etanol.
Formel vikt 142.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.