Läs mer
Krokonsyra dinatriumsalt, 97 %
Produktkod. 11475876
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475876 1 g 1g
11485876 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475876 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22235.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14379-00-1 | C5Na2O5 | 186,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14379-00-1
Molekylformel C5Na2O5
Molekylvikt (g/mol) 186.03
MDL-nummer MFCD00191954
InChI-nyckel OQXLFPHHAAAVKQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym croconic acid disodium salt, croconic acid, disodium salt, disodium trioxocyclopent-1-ene-1,2-bis olate, sodium 3,4,5-trioxocyclopent-1-ene-1,2-bis olate, 4,5-dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione disodium salt
PubChem CID 12120285
IUPAC-namn dinatrium;3,4,5-trioxocyklopenten-1,2-diolat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Croconic acid disodium salt
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 186.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.