Läs mer
Cromolyn-d5 Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cromolyn-d5 Disodium Salt |
| Molekylformel | C23H9D5Na2O11 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Cromolyn-d5 Sodium, Sodium Cromoglycate-d5, 5,5’-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid]-d5 Disodium Salt, DSCG-d5, FPL-670-d5, Alloptrex-d5, Allergocrom-d5, Nalcrom-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H16O11.2Na/c24-11(9-31-14-3-1-5-16-20(14)12(25)7-18(33-16)22(27)28)10-32-15-4-2-6-17-21(15)13(26)8-19(34-17)23(29)30;;/h1-8,11,24H,9-10H2,(H,27,28)(H,29,30);;/q;2*+1/p-2/i9D2,10D2,11D;; |
| LEDER | O=C1C=C(C(O[Na])=O)OC2=C1C(OC([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])OC3=C(C(C=C(C(O[Na])=O)O4)=O)C4=CC=C3)=CC=C2 |
| IUPAC-namn | disodium;5-[3-(2-carboxylato-4-oxochromen-5-yl)oxy-1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-hydroxypropoxy]-4-oxochromene-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 517.36 |