Läs mer
Cromolyn sodium, MedChemExpress
Produktkod. 16450878
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16450878 5 g
16422139 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16450878 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0320A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress Cromolyn sodium (Disodium Cromoglycate; FPL-670) is an antiallergic drug. Cromolyn sodium is a GSK-3β inhibitor with an IC50 of 2.0 μM.
Cromolyn sodium (Disodium Cromoglycate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cromolyn sodium
CAS 15826-37-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H14Na2O11
Kvantitet 5 g
Synonym Disodium Cromoglycate FPL-670
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (97.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (48.80 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(COC1=C2C(C=C(C(O[Na])=O)OC2=CC=C1)=O)COC3=C4C(C=C(C(O[Na])=O)OC4=CC=C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 512.33
Formel vikt 512.33
Procent renhet 98.31%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation